Documentos Principais
SML0515
Sigma-Aldrich
DCAP
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
2-((3-(3,6-dichloro-9H-carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl)amino)-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H22Cl2N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
413.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCC(CO)(CO)NCC(O)Cn1c2ccc(Cl)cc2c3cc(Cl)ccc13
InChI
1S/C19H22Cl2N2O4/c20-12-1-3-17-15(5-12)16-6-13(21)2-4-18(16)23(17)8-14(27)7-22-19(9-24,10-25)11-26/h1-6,14,22,24-27H,7-11H2
chave InChI
GETQKLUOZMYHGE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic that specifically targets the membranes of both Gram-positive and Gram-negative bacteria. It reduces the transmembrane potential, kills stationary-phase cells and sterilizes bacterial biofilms. DCAP has no effect on red blood cell membranes at levels toxic to bacteria.
DCAP is a potent broad-spectrum antibiotic.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)