Documentos Principais
SML0481
Sigma-Aldrich
Qc1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1,2,3,4-Tetrahydro-4-oxo-N-(phenylmethyl)-2-thioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-7-quinazolinecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H16F3N3O2S
Número CAS:
Peso molecular:
455.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 5 mg/mL (clear solution, warmed)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)N2C(=S)Nc3cc(ccc3C2=O)C(=O)NCc4ccccc4
InChI
1S/C23H16F3N3O2S/c24-23(25,26)16-7-4-8-17(12-16)29-21(31)18-10-9-15(11-19(18)28-22(29)32)20(30)27-13-14-5-2-1-3-6-14/h1-12H,13H2,(H,27,30)(H,28,32)
chave InChI
IFNVTSPDMUUAFY-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qc1 is a reversible inhibitor of threonine dehydroxygenase (TDH). The IC50 value for inhibition of TDH by Qc1 is 500 nM, with no detectable inhibition of other dehydroxygenase enzymes at concentrations up to 10 mM. Qc1 induces arrest and autophagy of mouse ES cells with an EC50 of 3 mM.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3