SML0462
Alda-1
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(1,3-Benzodioxol-5-ylmethyl)-2,6-dichlorobenzamide
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to beige
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL (clear solution)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1cccc(Cl)c1C(=O)NCc2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C15H11Cl2NO3/c16-10-2-1-3-11(17)14(10)15(19)18-7-9-4-5-12-13(6-9)21-8-20-12/h1-6H,7-8H2,(H,18,19)
chave InChI
NMKJFZCBCIUYHI-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
- to study its cryoprotective effects on H2O2-induced Achilles tendinopathy in mice Achilles tenocytes
- to study its protective effects against alcohol-derived DNA damage in ALDH2 knock out mice
- to study its effects on cutaneous wound healing in mice
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Conteúdo relacionado
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Nitric Oxide & Cell Stress Research