SML0208
KYP-2047
≥95% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S)-1-[[(2S)-1-(1-Oxo-4-phenylbutyl)-2-pyrrolidinyl]carbonyl]-2-pyrrolidinecarbonitrile
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
oil
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to light brown
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCc1ccccc1)N2CCC[C@H]2C(=O)N3CCC[C@H]3C#N
InChI
1S/C20H25N3O2/c21-15-17-10-5-13-22(17)20(25)18-11-6-14-23(18)19(24)12-4-9-16-7-2-1-3-8-16/h1-3,7-8,17-18H,4-6,9-14H2/t17-,18-/m0/s1
chave InChI
SPXFAUXQZWJGCJ-ROUUACIJSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Sigma-Aldrich offers many products related to neuropeptidases for your research needs.