96286
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide
≥99.0% (TLC), powder or crystals
Sinônimo(s):
Z-glycyl-L-proline-4-nitroanilide
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Z-Gly-Pro-4-nitroanilide, ≥99.0% (TLC)
Ensaio
≥99.0% (TLC)
Formulário
powder or crystals
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc(NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)CNC(=O)OCc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C21H22N4O6/c26-19(13-22-21(28)31-14-15-5-2-1-3-6-15)24-12-4-7-18(24)20(27)23-16-8-10-17(11-9-16)25(29)30/h1-3,5-6,8-11,18H,4,7,12-14H2,(H,22,28)(H,23,27)/t18-/m0/s1
chave InChI
UTXSFKPOIVELPQ-SFHVURJKSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Substratos
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?