SML0129
AC-265347
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
1-(1,3-benzothiazol-2-yl)-1-(2,4-dimethylphenyl)ethanol, a-(2,4-Dimethylphenyl)-a-methyl-2-benzothiazolemethanol.
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥19 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(c(C)c1)C(C)(O)c2nc3ccccc3s2
InChI
1S/C17H17NOS/c1-11-8-9-13(12(2)10-11)17(3,19)16-18-14-6-4-5-7-15(14)20-16/h4-10,19H,1-3H3
chave InChI
IGSZVEPQZANNAB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)