SML0036
Procarbazine hydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
N-(1-Methylethyl)-4-[(2-methylhydrazinyl)methyl]benzamide hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
condição de armazenamento
desiccated
cor
white to tan
solubilidade
DMSO: ≥18 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.CNNCc1ccc(cc1)C(=O)NC(C)C
InChI
1S/C12H19N3O.ClH/c1-9(2)15-12(16)11-6-4-10(5-7-11)8-14-13-3;/h4-7,9,13-14H,8H2,1-3H3,(H,15,16);1H
chave InChI
DERJYEZSLHIUKF-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 2 - Repr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3