Documentos Principais
SMB00548
Sigma-Aldrich
3-(1,1-Dimethylallyl)-8-hydroxy-7-methoxycoumarin
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
7-hydroxy-8-methoxy-3-(2-methylbut-3-en-2-yl)chromen-2-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16O4
Número CAS:
Peso molecular:
260.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(C(C)(C)C=C)=CC(C=CC(OC)=C2O)=C2O1
InChI
1S/C15H16O4/c1-5-15(2,3)10-8-9-6-7-11(18-4)12(16)13(9)19-14(10)17/h5-8,16H,1H2,2-4H3
chave InChI
KNZZAAGBIUZSNV-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)