SMB01036
Odontoside
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Calleryanin, monoprotocatechuate (8CI), Oblongaroside C, Protocatechuic acid 3,4-dihydroxybenzyl alcohol 4-glucoside ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
438.38
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cc(cc2)COC(=O)c3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C20H22O11/c21-7-15-16(25)17(26)18(27)20(31-15)30-14-4-1-9(5-13(14)24)8-29-19(28)10-2-3-11(22)12(23)6-10/h1-6,15-18,20-27H,7-8H2/t15-,16-,17+,18-,20-/m1/s1
chave InChI
MFOVLHFTNQGRLH-BFMVXSJESA-N
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)