SMB01054
Umbelliprenin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
7-Farnesyloxycoumarin, umbelliprenine
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
366.49
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[o]1c2c(cc[c]1=O)ccc(c2)OC\C=C(\CC\C=C(\CCC=C(C)C)/C)/C
InChI
1S/C24H30O3/c1-18(2)7-5-8-19(3)9-6-10-20(4)15-16-26-22-13-11-21-12-14-24(25)27-23(21)17-22/h7,9,11-15,17H,5-6,8,10,16H2,1-4H3/b19-9+,20-15+
chave InChI
GNMUGVNEWCZUAA-WOWYBKFKSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)