Key Documents
00900585
Berberine chloride
primary reference standard
Sinônimo(s):
Berberine chloride form, Natural Yellow 18
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H18ClNO4
Número CAS:
Peso molecular:
371.81
Número do índice de cores:
75160
Beilstein:
3836585
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352210
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
fabricante/nome comercial
HWI
cadeia de caracteres SMILES
COC1=C(C=[N+](CCC2=C3C=C4C(OCO4)=C2)C3=C5)C5=CC=C1OC.[Cl-]
InChI
1S/C20H18NO4.ClH/c1-22-17-4-3-12-7-16-14-9-19-18(24-11-25-19)8-13(14)5-6-21(16)10-15(12)20(17)23-2;/h3-4,7-10H,5-6,11H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
VKJGBAJNNALVAV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Aplicação
Fluorescent stain for heparin in mast cells
Ações bioquímicas/fisiológicas
An alkaloid with weak antibiotic properties. Substrate for MDR efflux pumps. Antimicrobial activities of berberine is potentiated by the MDR inhibitor 5´-methoxyhydnocarpin (5´-MHC). Berberine upregulates the expression of Pgp in hepatoma cells. Treatment with berberine potentially results in the reduced accumulation of chemotherapeutic drugs.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Piperine ≥97%
Sigma-Aldrich
P49007
Piperine
L-leucina reagent grade, ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8000
L-leucina
Curcumin analytical standard
Supelco
08511
Curcumin