Documentos Principais
SMB00258
Sigma-Aldrich
Eleuthoside B
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Eleutherol-4-O-β-D-gentiobioside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C26H32O14
Número CAS:
Peso molecular:
568.52
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cccc2cc3C(=O)O[C@H](C)c3c(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c12
InChI
1S/C26H32O14/c1-9-15-11(24(34)37-9)6-10-4-3-5-12(35-2)16(10)23(15)40-26-22(33)20(31)18(29)14(39-26)8-36-25-21(32)19(30)17(28)13(7-27)38-25/h3-6,9,13-14,17-22,25-33H,7-8H2,1-2H3/t9-,13-,14-,17-,18-,19+,20+,21-,22-,25-,26+/m1/s1
chave InChI
PAEOIXITAYMQRF-ZAEQARNUSA-N
Descrição geral
Eleuthoside B is a cytotoxic marine natural product. It is an aromatic diterpenoid glycoside isolated from the soft coral Eleutherobia aurea and bulbs of Eleutherine palmifolia (Iridaceae).
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Sarcodictyin A and two novel diterpenoid glycosides, eleuthosides A and B, from the soft coral Eleutherobia aurea.
Sharon K, et al.
Journal of Natural Products, 59(9), 873-875 (1996)
Total synthesis of eleutherobin and eleuthosides A and B.
Nicolaou K C, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(34), 8674-8680 (1998)
Indonesian medicinal plants. XX. Chemical structures of eleuthosides A, B, and C, three new aromatic glucosides from the bulbs of Eleutherine palmifolia (Iridaceae).
Hirotaka S, et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 45(7), 1130-1134 (1997)