Key Documents
SMB00534
Sigma-Aldrich
Haploperoside E
≥85% (LC/MS-UV)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C28H38O17
Número CAS:
Peso molecular:
646.59
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥85% (LC/MS-UV)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](C)O[C@@H](OC[C@H]2O[C@@H](OC3=C(OC)C=C(C=CC(O4)=O)C4=C3)[C@H](O[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C28H38O17/c1-9-17(30)20(33)23(36)26(40-9)39-8-15-19(32)22(35)25(45-27-24(37)21(34)18(31)10(2)41-27)28(44-15)43-14-7-12-11(6-13(14)38-3)4-5-16(29)42-12/h4-7,9-10,15,17-28,30-37H,8H2,1-3H3/t9-,10-,15+,17-,18-,19+,20+,21+,22-,23+,24+,25+,26+,27-,28+/m0/s1
chave InChI
LLQBCHODNVGKSF-RVXDDWIJSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3