SMB00511
Skimmin
≥90% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
7-Hydroxycoumarin-7-glucoside, Umbelliferone glucoside
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥90% (LC/MS-UV)
Formulário
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]1O)O)CO)OC2=CC(O3)=C(C=C2)C=CC3=O
InChI
1S/C15H16O8/c16-6-10-12(18)13(19)14(20)15(23-10)21-8-3-1-7-2-4-11(17)22-9(7)5-8/h1-5,10,12-16,18-20H,6H2/t10-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
chave InChI
VPAOSFFTKWUGAD-TVKJYDDYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)