Documentos Principais
PHL82649
Scopolin
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
7-Hydroxy 6-methoxycoumarin 7-glucoside, Scopoletin 7-glucoside, Scopoloside
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H18O9
Número CAS:
Peso molecular:
354.31
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
InChI
1S/C16H20O9/c1-22-9-4-7-2-3-12(18)23-8(7)5-10(9)24-16-15(21)14(20)13(19)11(6-17)25-16/h4-5,11,13-17,19-21H,2-3,6H2,1H3/t11-,13-,14+,15-,16-/m1/s1
chave InChI
WSHSQJSPOLYHLM-YMILTQATSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: hedera
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)