Documentos
SMB00527
Sigma-Aldrich
Ilicicolin C
≥95% (LC/MS-UV)
Sinônimo(s):
5-chloro-2,4-dihydroxy-6-methyl-3-[(E)-3-methyl-5-[(1S,2R,6R)-1,2,6-trimethyl-3-oxocyclohexyl]pent-2-enyl]benzaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H31ClO4
Número CAS:
Peso molecular:
406.94
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-UV)
forma
solid
solubilidade
DMSO: 1 mg/mL
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C/C(CC[C@]1(C)[C@@H](C)C(CC[C@H]1C)=O)=C\CC2=C(O)C(C=O)=C(C)C(Cl)=C2O
InChI
1S/C23H31ClO4/c1-13(10-11-23(5)14(2)7-9-19(26)16(23)4)6-8-17-21(27)18(12-25)15(3)20(24)22(17)28/h6,12,14,16,27-28H,7-11H2,1-5H3/b13-6+/t14-,16+,23+/m1/s1
chave InChI
IJEHYEVNWOYGMS-WGUBEYSISA-N
Descrição geral
Natural product derived from fungal source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3