SMB01073
Eurycomanone
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Pasakbumin A
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
408.4
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C20H24O9/c1-7-4-10(21)13(23)17(3)9(7)5-11-18-6-28-20(27,16(17)18)12(22)8(2)19(18,26)14(24)15(25)29-11/h4,9,11-14,16,22-24,26-27H,2,5-6H2,1,3H3/t9-,11+,12+,13+,14-,16+,17+,18+,19-,20-/m0/s1
chave InChI
UCUWZJWAQQRCOR-OKNZMGBLSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- Suitable for Biochemical and Biomedical research
- Versatile and adaptable for wide variety of laboratory and research applications
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)