Key Documents
SMB00266
Sigma-Aldrich
Sambacolignoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H54O22
Número CAS:
Peso molecular:
922.88
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3