Key Documents
SAB4701003
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-HLAG antibody produced in mouse
clone MEM-G/2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MEM-G/2, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
concentração
1 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1 μg/mL
nº de adesão
NM_002127.5
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HLA-G(3135)
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibody MEM-G/2 recognizes the free heavy chain of all the HLA-G isoforms. HLA-G belongs to the MHC Class I molecules (MHC Class Ib; nonclassical) and it is expressed on the surface of trophoblast cells.
Imunogênio
Bacterially expressed recombinant HLA-G heavy chain (denatured).
forma física
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.