SMB01024
Diuvaretin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
1-[2,4-dihydroxy-3,5-bis[(2-hydroxyphenyl)methyl]-6-methoxyphenyl]-3-phenylpropan-1-one
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
484.54
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C30H28O6/c1-36-30-23(18-21-12-6-8-14-25(21)32)28(34)22(17-20-11-5-7-13-24(20)31)29(35)27(30)26(33)16-15-19-9-3-2-4-10-19/h2-14,31-32,34-35H,15-18H2,1H3
chave InChI
KDEMELRYKGOXDL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3