Documentos Principais
SMB00188
Sigma-Aldrich
Conocarpan
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H18O2
Número CAS:
Peso molecular:
266.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\c1ccc2O[C@H]([C@H](C)c2c1)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C18H18O2/c1-3-4-13-5-10-17-16(11-13)12(2)18(20-17)14-6-8-15(19)9-7-14/h3-12,18-19H,1-2H3/b4-3+/t12-,18-/m1/s1
chave InChI
GXJSAHXNLJFDPO-CGBXWHSCSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)