Documentos Principais
SYNF966024
SynthwareBuchner funnel with perforated plate
150 mL, joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 60 mm
Sinônimo(s):
Synthware F966024, filter funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Synthware F966024
capacidade
150 mL
150 mL
placa D.E.
60 mm
Informações legais
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)