Documentos Principais
NIST2696
Silica fume
NIST® SRM® 2696
About This Item
Número CAS:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 70 g
fabricante/nome comercial
NIST®
Formato
matrix material
Categorias relacionadas
Descrição geral
Outras notas
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (Si02), Aluminium dioxide (Al2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Potassium oxide (K2O), Manganese oxide (Mn2O3), Zinc oxide (ZnO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Sodium oxide (Na2O), Phosphorus pentoxide (P2O5), Iron oxide (Fe2O3)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informações legais
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Sílica mesoporous, 0.5 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
805890
Sílica
Gel de sílica high-purity grade (Davisil Grade 633), pore size 60 Å, 200-425 mesh particle size
Supelco
236772
Gel de sílica