Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C17H16O8/c1-8-4-11(19)14(16(20)21)12(5-8)25-15-10(17(22)24-3)6-9(18)7-13(15)23-2/h4-7,18-19H,1-3H3,(H,20,21)
chave InChI
XOKVHFNTYHPEHN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3