SMB01040
23-Nor-6-oxodemethylpristimerol
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
10,11-dihydroxy-2,4a,6a,6a,14a-pentamethyl-8-oxo-1,3,4,5,6,13,14,14b-octahydropicene-2-carboxylic acid, 2-Picenecarboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
peso molecular
452.58
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3