Documentos Principais
SMB01031
Sigma-Aldrich
Antheindurolide A
≥90% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
2(3H)-Furanone, dihydro-3-methylene-4-[3-methyl-4-(tetrahydro-4-methyl-5-oxo-2-furanyl)-2-butenyl]- (9CI)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20O4
Número CAS:
Peso molecular:
264.32
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
fonte biológica
plant
Ensaio
≥90% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
peso molecular
264.32
solubilidade
water: slightly soluble
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C[C@@H](C(=C)C1=O)C\C=C(\CC2OC(=O)C(C2)C)/C
chave InChI
KFKSQOIZZRZEFC-BZFAMWISSA-N
Descrição geral
Antheindurolide A, a sesquiterpene lactone, is commonly found in Anthemis indurata, Anthemis arvensis, and Anthemis cotula.
Aplicação
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, cell signaling, metabolomics and phytochemical research.
Características e benefícios
  • High quality compound suitable for multiple research applications
  • Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Outras notas
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)