SMB00240
3,5,7-Trihydroxy-p-menth-1-en-6-one, 5-Tigloyl, 3-Ac
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H24O6
Peso molecular:
324.37
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)