Key Documents
SMB00099
Sigma-Aldrich
7-Methylrosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C21H28O5
Número CAS:
Peso molecular:
360.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CO[C@@H]1[C@H]2OC(=O)[C@@]3(CCCC(C)(C)[C@H]23)c4c(O)c(O)c(cc14)C(C)C
InChI
1S/C21H28O5/c1-10(2)11-9-12-13(15(23)14(11)22)21-8-6-7-20(3,4)18(21)17(16(12)25-5)26-19(21)24/h9-10,16-18,22-23H,6-8H2,1-5H3/t16-,17+,18-,21-/m0/s1
chave InChI
XNPVHIQPSAZTLC-NYUBLWNDSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3