Documentos Principais
SMB00183
Sigma-Aldrich
Isorosmanol
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H26O5
Número CAS:
Peso molecular:
346.42
Código UNSPSC:
12352205
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)