Documentos Principais
SMB00211
Sigma-Aldrich
6-Oxocativic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H32O3
Número CAS:
Peso molecular:
320.47
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CC[C@H]1C(C)=CC(=O)C2C(C)(C)CCC[C@]12C)CC(O)=O
InChI
1S/C20H32O3/c1-13(11-17(22)23)7-8-15-14(2)12-16(21)18-19(3,4)9-6-10-20(15,18)5/h12-13,15,18H,6-11H2,1-5H3,(H,22,23)/t13-,15+,18?,20-/m1/s1
chave InChI
JJGYRVZPUJUFTR-KZTQZPKCSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)