Documentos Principais
SMB00197
Sigma-Aldrich
15-Hydroxydehydroabietic acid
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28O3
Número CAS:
Peso molecular:
316.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(O)c1ccc2c(CC[C@H]3[C@@](C)(CCC[C@]23C)C(O)=O)c1
InChI
1S/C20H28O3/c1-18(2,23)14-7-8-15-13(12-14)6-9-16-19(15,3)10-5-11-20(16,4)17(21)22/h7-8,12,16,23H,5-6,9-11H2,1-4H3,(H,21,22)/t16-,19-,20-/m1/s1
chave InChI
ILQLITDRYFHAGM-NSISKUIASA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)