SMB00344
Pectolinarin
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
Pectolinarin, 7-[[6-O-(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-5-hydroxy-6-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, Pectolinaroside, 5,7-Dihydroxy 4′,6-dimethoxyflavone 7-rutinoside, Pectolinarigenin 7-rutinoside
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC1=C(C(C=C(C2=CC=C(C=C2)OC)O3)=O)C3=CC(O[C@H]4[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]5[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O5)O4)=C1OC
InChI
1S/C30H36O14/c1-12-22(32)26(36)28(38)30(42-12)41-11-14-8-19(24(34)27(37)23(14)33)44-20-10-18-21(25(35)29(20)40-3)16(31)9-17(43-18)13-4-6-15(39-2)7-5-13/h4-7,9-10,12,14,19,22-24,26-28,30,32-38H,8,11H2,1-3H3/t12-,14+,19+,22-,23+,24-,26+,27-,28+,30+/m0/s1
chave InChI
PRVAKFUXKKVCCY-YLHHYQKRSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)