Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
InChI
1S/C15H22O4/c1-9(2)10-5-6-15-7-13(18-8-15)11(14(16)19-17)3-4-12(10)15/h11-13,17H,3-8H2,1-2H3/t11-,12+,13-,15?/m1/s1
chave InChI
AMVWWAIZPPESMM-WORDMNGFSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)