Key Documents
SMB00176
Sigma-Aldrich
3,4′-Dihydroxypropiophenone
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-(3-hydroxypropionyl)benzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H10O3
Número CAS:
Peso molecular:
166.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
forma
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCC(=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c10-6-5-9(12)7-1-3-8(11)4-2-7/h1-4,10-11H,5-6H2
chave InChI
LTEPZFZSPZASKJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Suvi Sutela et al.
BMC plant biology, 9, 124-124 (2009-10-01)
The monolignol biosynthetic pathway interconnects with the biosynthesis of other secondary phenolic metabolites, such as cinnamic acid derivatives, flavonoids and condensed tannins. The objective of this study is to evaluate whether genetic modification of the monolignol pathway in silver birch