Documentos Principais
SMB00136
Sigma-Aldrich
Campestrinoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24O10
Número CAS:
Peso molecular:
424.40
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC1(C)Oc2ccc3C=CC(=O)Oc3c2[C@H](O)[C@H]1O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O
InChI
1S/C20H24O10/c1-20(2)18(29-19-16(26)15(25)13(23)10(7-21)27-19)14(24)12-9(30-20)5-3-8-4-6-11(22)28-17(8)12/h3-6,10,13-16,18-19,21,23-26H,7H2,1-2H3/t10-,13-,14+,15+,16-,18-,19+/m1/s1
chave InChI
QAUDHOGPLBDVAX-GIDDHENUSA-N
Descrição geral
Natural product derived from plant source.
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)