SMB00094
Catalposide
≥95% (LC/MS-ELSD)
Sinônimo(s):
Hydroxybenzoyl catalpol
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥95% (LC/MS-ELSD)
Formulário
solid
aplicação(ões)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC.OC[C@H]1O[C@@H](O[C@@H]2OC=C[C@H]3[C@H](OC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]5O[C@]5(CO)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O12.C2H6/c23-7-12-14(26)15(27)16(28)21(31-12)33-20-13-11(5-6-30-20)17(18-22(13,8-24)34-18)32-19(29)9-1-3-10(25)4-2-9;1-2/h1-6,11-18,20-21,23-28H,7-8H2;1-2H3/t11-,12-,13-,14-,15+,16-,17+,18+,20+,21+,22-;/m1./s1
chave InChI
HDJSRSCFWHTJOZ-BNQCZGKOSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)