Documentos Principais
SCP0125
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AMC
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H39N7O5
Peso molecular:
541.64
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Nome do produto
D-Ile-Pro-Arg-AMC,
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥60%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AMC
Aplicação
D-Ile-Pro-Arg-AFC, D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)