Documentos Principais
I0898
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg p-nitroanilide dihydrochloride
≥95% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H36N8O5 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
577.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352204
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.83
Ensaio
≥95% (HPLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 1 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.CC[C@@H](C)[C@@H](N)C(=O)N1CCC[C@H]1C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C23H36N8O5.2ClH/c1-3-14(2)19(24)22(34)30-13-5-7-18(30)21(33)29-17(6-4-12-27-23(25)26)20(32)28-15-8-10-16(11-9-15)31(35)36;;/h8-11,14,17-19H,3-7,12-13,24H2,1-2H3,(H,28,32)(H,29,33)(H4,25,26,27);2*1H/t14-,17+,18+,19-;;/m1../s1
chave InChI
NAANFMDBMZZFRD-CYTOJJGESA-N
Substratos
Chromogenic substrate for tissue plasminogen activator (t-PA).
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Verheijen, J.H., et al. et al.
Methods of Enzymatic Analysis, 5, 425-425 (1984)
Jorge Frias et al.
Journal of microbiology and biotechnology, 31(2), 327-337 (2020-11-06)
Fibrinolytic enzymes with a direct mechanism of action and safer properties are currently requested for thrombolytic therapy. This paper reports on a new enzyme capable of degrading blood clots directly without impairing blood coagulation. This enzyme is also non-cytotoxic and