Key Documents
SCP0124
Sigma-Aldrich
D-Ile-Pro-Arg-AFC
≥95% (HPLC), lyophilized
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H36N7O5
Peso molecular:
538.62
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
D-Ile-Pro-Arg-AFC,
Ensaio
≥95% (HPLC)
forma
lyophilized
composição
Peptide Content, ≥62%
condição de armazenamento
protect from light
temperatura de armazenamento
−20°C
Amino Acid Sequence
Ile-Pro-Arg-AFC
Aplicação
D-Ile-Pro-Arg-AFC and D-Ile-Pro-Arg-p-nitroanilide (S-2288) are used as a tissue plasminogen-activator (tPA) activator substrates.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1