SAB5702937
Anti-NOX2/gp91phox Antibody, clone 2Y8W3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
AMCBX2,CGD,GP91-1,GP91-PHOX,GP91PHOX,IMD34,NOX2,p91-PHOX,CYBB
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
2Y8W3, monoclonal
forma
liquid
peso molecular
65 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
concentração
0.62 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
FHKMVAWMIALHSAIHTIAHLFNVEWCVNARVNNSDPYSVALSELGDRQNESYLNFARKRIKNPEGGLYLAVTLLAGITGVVITLCLILIITSSTKTIRRS
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CYBB(1536)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1