SAB5702734
Anti-MYL12B Antibody, clone 1X3F1, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
MYL12B, MLC-B, MRLC2, myosin light chain 12B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
1X3F1, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
20 kDa
reatividade de espécies
rat, human, rat
concentração
0.50 mg/mL
técnica(s)
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
MMNEAPGPINFTMFLTMFGEKLNGTDPEDVIRNAFACFDEEATGTIQEDYLRELLTTMGDRFTDEEVDELYREAPIDKKGNFNYIEFTRILKHGAKDKDD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MYL12B(103910)
Descrição geral
Imunogênio
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)