Documentos Principais
SAB5702120
Sigma-Aldrich
Anti-TRAF6BP/TAX1BP1 Antibody, clone 7Y9W3, Rabbit Monoclonal
Sinônimo(s):
CALCOCO3, T6BP, TXBP151
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
Materiais
colorless
clone
7Y9W3, monoclonal
Formulário
liquid
peso molecular
100 kDa
reatividade de espécies
rat, rat, human
concentração
1.28 mg/mL
técnica(s)
western blot: 1:500 - 1:2000
cor
colorless
Isotipo
IgG
sequência de imunogênio
DSEDSKEDENVPTAPDPPSQHLRGHGTGFCFDSSFDVHKKCPLCELMFPPNYDQSKFEEHVESHWKVCPMCSEQFPPDYDQQVFERHVQTHFDQNVLNFD
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TAX1BP1(8887)
Descrição geral
This gene encodes a HTLV-1 tax1 binding protein. The encoded protein interacts with TNFAIP3, and inhibits TNF-induced apoptosis by mediating the TNFAIP3 anti-apoptotic activity. Degradation of this protein by caspase-3-like family proteins is associated with apoptosis induced by TNF. This protein may also have a role in the inhibition of inflammatory signaling pathways. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, May 2011]
Imunogênio
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 690-789 of human TRAF6BP/TAX1BP1 (Q86VP1).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Aplicação
WB
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)