CBL553
Anti-CD63 Antibody, clone RFAC4
clone RFAC4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-LAMP-3, Anti-ME491, Anti-MLA1, Anti-OMA81H, Anti-TSPAN30
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RFAC4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD63(967)
Categorias relacionadas
Especificidade
Aplicação
Immunoprecipitation
Western blotting of CD63 antigen from solubilized platelet proteins
Suitable for formalin fixed paraffin wax embedded tissue sections. HIER and proteolytic pretreatment may not be necessary. Users should confirm specificity and pretreatment for their particular application.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2