MABF2159
Anti-CD63 (LAMP3) Antibody, clone ME491
clone ME491, from mouse
Sinônimo(s):
CD63 antigen, Granulophysin, Lysosomal-associated membrane protein 3, LAMP-3, Melanoma-associated antigen ME491, OMA81H, Ocular melanoma-associated antigen, Tetraspanin-30, Tspan-30
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ME491, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD63(967)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected CD63 (LAMP3) in Immunocytochemistry applications (Atkinson, B., et. al. (1984). Cancer Res. 44(6):2577-81).
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD63 (LAMP3) in Flow Cytometry applications (Li, J., et. al. (2003). J Immunol. 171(6):2922-9).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD63 (LAMP3) in Western Blotting applications (Smith, M., et. al. (1997). Melanoma Res. 7 Suppl 2:S163-70).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD63 (LAMP3) in Immunohistochemistry applications (Li, J., et. al. (2003). J Immunol. 171(6):2922-9).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected CD63 (LAMP3) in human platelet lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade