MABC44
Anti-LAMP-3 Antibody, clone 16H11.2
clone 16H11.2, from mouse
Sinônimo(s):
LAMP, CD208, LAMP-3, DC-loysosome-associated membrane glycoprotein, DC LAMP, DC-LAMP, Protein TSC403
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
16H11.2, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMP3(27074)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Apoptosis - Additional
Organelle & Cell Markers
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LAMP-3 in MCF-7 cell lysate.
Descrição-alvo
The calculated molecular weight of this protein is 41 kDa, but has been observed at ~65-90 kDa due to glycosolation (de Saint-Vis, B., et al. (1998). Immunity. 9(3):325-336).
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
MCF-7 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1