MABC14
Anti-VHL Antibody, clone 11E12
clone 11E12, from mouse
Sinônimo(s):
von Hippel-Lindau disease tumor suppressor, Protein G7, elongin binding protein, von Hippel-Lindau syndrome, pVHL
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
11E12, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... VHL(7428)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Apoptosis & Cancer
Signaling
Tumor Markers
Ubiquitin & Ubiquitin Metabolism
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of the antibody detected VHL in 10 µg of mouse fetal brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse fetal brain tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1