Documentos Principais
G5276
Grids for transmission electron microscopy
grid size 300 mesh × 83 μm pitch, gold
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Materiais
gold
descrição
Regular grids with center mark and solid border
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
300 mesh × 83 μm pitch
furo L
63 μm
tamanho da área aberta
55%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)