Documentos Principais
G6151
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper, hole W 115 μm, open area size 84%
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Materiais
copper
descrição
Indexed grids with asymmetric center mark and rim mark for positive sample placement.
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
tamanho da grade
200 mesh × 125 μm pitch
furo L
115 μm
tamanho da área aberta
84%
Descrição geral
Grid squares have consistent area for better statistical analysis.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)