G5776
Grids for transmission electron microscopy
grid size 400 mesh × 62 μm pitch, nickel
About This Item
Código UNSPSC:
41100000
NACRES:
MA.01
Produtos recomendados
Materiais
nickel
descrição
Regular grids with center mark and solid border
embalagem
vial of 100 grids
Diâmetro
3.05 mm
tamanho da grade
400 mesh × 62 μm pitch
furo L
42 μm
tamanho da área aberta
44%
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)