MABC1128
Anti-FAM83B Antibody, clone 7D11
clone 7D11, from mouse
Sinônimo(s):
Protein FAM83B, Family with Sequence Similarity 83, member B
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7D11, monoclonal
reatividade de espécies
human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FAM83B(222584)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected FAM83B in Immunocytochemistry applications (Cipriano, R., et. al. (2012). J Clin Incest. 122(9):3197-210).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected FAM83B in Immunoprecipitation applications (Cipriano, R., et. al. (2014). Oncogene. 33(25):3298-306).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FAM83B in HEK293T cells transfected with SN3-hFAM83B-HA.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade